4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7366-1G
OR7366-5G
APOSOR7366-1GEA
27.7
EUR
APOSOR7366-1G
APOSOR7366-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₉ClO₂ Peso molecolare: 232,67 g/mol Punto di fusione: 290…292 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03424592 CAS Number: 5748-41-4 |