Stampa…
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 170 EUR
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Peso molecolare: 232,67 g/mol
Punto di fusione: 167…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426504
CAS Number: 7079-15-4