Stampa…
3'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7363-1G OR7363-5G OR7363-10G
APOSOR7363-1GEA 161 EUR
APOSOR7363-1G APOSOR7363-5G APOSOR7363-10G
3'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid 98%
3'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Peso molecolare: 232,67 g/mol
Punto di fusione: 249…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 5728-43-8