Stampa…
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7362-1G OR7362-5G
APOSOR7362-1GEA 125 EUR
APOSOR7362-1G APOSOR7362-5G
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03424595
CAS Number: 168619-06-5