Stampa…
Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1,2-dihydro-2-oxopyridine-4-carboxylate
OR7352-1G OR7352-5G
APOSOR7352-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7352-1G APOSOR7352-5G
Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Methyl-2-hydroxyisonicotinate
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,1400 g/mol
Punto di fusione: 210…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258780
CAS Number: 89937-77-9