Stampa…
1-Boc-5-iodoindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR7350-1G OR7350-5G
APOSOR7350-1GEA 102 EUR
APOSOR7350-1G APOSOR7350-5G
1-Boc-5-iodoindole 97%
1-Boc-5-iodoindole
Formula: C₁₃H₁₄INO₂
Peso molecolare: 343,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258644
CAS Number: 374818-66-3