Stampa…
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7344-100MG OR7344-1G OR7344-500MG
APOSOR7344-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR7344-100MG APOSOR7344-1G APOSOR7344-500MG
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039056
CAS Number: 223575-76-6