Stampa…
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
OR7343-1G OR7343-250MG
APOSOR7343-1GEA 263 EUR
APOSOR7343-1G APOSOR7343-250MG
4-(4-Chlorophenyl)aniline
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₀ClN
Peso molecolare: 203,6700 g/mol
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00477989
CAS Number: 135-68-2