Stampa…
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Diphenyloxirane
OR7342-10G OR7342-1G OR7342-5G OR7342-25G
APOSOR7342-10GEA 0 EUR
APOSOR7342-10G APOSOR7342-1G APOSOR7342-5G APOSOR7342-25G
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
1,1-Diphenylethylene oxide
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,249 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040725
CAS Number: 882-59-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III