Stampa…
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7336-1G OR7336-5G OR7336-25G
APOSOR7336-1GEA 26.3 EUR
APOSOR7336-1G APOSOR7336-5G APOSOR7336-25G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Peso molecolare: 179,9657 g/mol
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319043
CAS Number: 139962-95-1