Stampa…
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7314-1G OR7314-250MG OR7314-5G
APOSOR7314-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7314-1G APOSOR7314-250MG APOSOR7314-5G
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₂O₃
Punto di fusione: 281…284 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00230828
CAS Number: 114691-92-8