Stampa…
Aluminium bromide, anidro
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Aluminum bromide
OR7306-100G OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA 188 EUR
APOSOR7306-100G APOSOR7306-25G
Aluminium bromide, anidro
Aluminium bromide
Formula: AlBr₃
Peso molecolare: 266,69 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C
Punto di fusione: 97 °C
Densità: 3,205 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003421
CAS Number: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8,II