Stampa…
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-nitrophenyl)maleimide
OR7302-1G OR7302-250MG
APOSOR7302-1GEA 533 EUR
APOSOR7302-1G APOSOR7302-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C₁₀H₆N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047116
CAS Number: 7300-93-8