Stampa…
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-5-chlorophenylamine
OR7300-10G OR7300-5G OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA 45.2 EUR
APOSOR7300-10G APOSOR7300-5G APOSOR7300-25G
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
3-Bromo-5-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797804
CAS Number: 96558-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III