Stampa…
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Naphthalen-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR7299-1G OR7299-100MG OR7299-5G
APOSOR7299-1GEA 212 EUR
APOSOR7299-1G APOSOR7299-100MG APOSOR7299-5G
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C₁₄H₉NO₂
Peso molecolare: 223,23 g/mol
Punto di fusione: 112…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019715
CAS Number: 3369-39-9