1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00022567 CAS Number: 4067-01-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |