Stampa…
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7292-250G OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA 487 EUR
APOSOR7292-250G APOSOR7292-50G
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆Br₂O₃
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016416
CAS Number: 41727-47-3