Stampa…
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7290-1G OR7290-250MG OR7290-5G
APOSOR7290-1GEA 197 EUR
APOSOR7290-1G APOSOR7290-250MG APOSOR7290-5G
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Punto di fusione: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020019
CAS Number: 1421-63-2
EINECS: 215-824-8