Stampa…
N-Cyclohexylmaleimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7279-100G OR7279-25G
APOSOR7279-100GEA 215 EUR
APOSOR7279-100G APOSOR7279-25G
N-Cyclohexylmaleimide 98%
N-Cyclohexylmaleimide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Punto di fusione: 81…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043904
CAS Number: 1631-25-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III