Stampa…
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Fornitore: Apollo Scientific
OR7278-1G OR7278-250MG
APOSOR7278-1GEA 249 EUR
APOSOR7278-1G APOSOR7278-250MG
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1631-29-4