Stampa…
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7273-1G OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA 33.5 EUR
APOSOR7273-1G APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129458
CAS Number: 57641-95-9