Stampa…
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7267-1G OR7267-5G
APOSOR7267-1GEA 109 EUR
APOSOR7267-1G APOSOR7267-5G
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Formula: C₁₁H₁₄B₃NO₃
Punto di ebollizione: 78…80 °C
Punto di fusione: 44…52 °C
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03839440
CAS Number: 95010-17-6