Stampa…
2,3-Dimethylthiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7265-1G OR7265-5G
APOSOR7265-1GEA 147 EUR
APOSOR7265-1G APOSOR7265-5G
2,3-Dimethylthiophene
2,3-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
Peso molecolare: 112,2 g/mol
Punto di ebollizione: 141…142 °C
Punto di fusione: –49 °C
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130081
CAS Number: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3,III