Stampa…
3-Quinolineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
OR7263-5G OR7263-25G
APOSOR7263-5GEA 14.7 EUR
APOSOR7263-5G APOSOR7263-25G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Peso molecolare: 172,98 g/mol
Punto di fusione: 191…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02183527
CAS Number: 191162-39-7