Stampa…
5-Pyrimidineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-5-boronic acid, 5-Pyrimidylboronic acid, Pyrimidin-5-ylboronic acid, 5-Pyrimidinylboronic acid
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 17.6 EUR
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Formula: C₄H₅BN₂O₂
Peso molecolare: 123,91 g/mol
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03002366
CAS Number: 109299-78-7