Stampa…
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
OR7259-10G OR7259-1G OR7259-5G
APOSOR7259-10GEA 161 EUR
APOSOR7259-10G APOSOR7259-1G APOSOR7259-5G
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Formula: C₁₀H₁₄BNO₂
Peso molecolare: 191,04 g/mol
Punto di fusione: 91…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425979
CAS Number: 845885-86-1