Stampa…
8-Nitroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7258-25G OR7258-5G OR7258-1G
APOSOR7258-25GEA 87.3 EUR
APOSOR7258-25G APOSOR7258-5G APOSOR7258-1G
8-Nitroquinoline
8-Nitroquinoline
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006806
CAS Number: 607-35-2
EINECS: 210-135-9