4-Propylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃BO₂ Punto di fusione: 89…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00859261 CAS Number: 134150-01-9 |