4-Propoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃BO₃ Punto di fusione: 104…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427189 CAS Number: 186497-67-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...