Stampa…
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7255-1G OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA 94.5 EUR
APOSOR7255-1G APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
2-Propoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Peso molecolare: 180,0087 g/mol
Punto di fusione: 65…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427191
CAS Number: 134896-34-7