Stampa…
(-)-Cotinine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cotinine, (S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
OR7251T-1G OR7251T-250MG
APOSOR7251T-1GEA 861 EUR
APOSOR7251T-1G APOSOR7251T-250MG
(-)-Cotinine
(-)-Cotinine
A major metabolite of nicotine in humans.
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di ebollizione: 145…150 °C/3mmHg
Punto di fusione: 48…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077696
CAS Number: 486-56-6
EINECS: 207-634-9