Stampa…
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amyloxyphenylboronic acid, 4-Pentyloxyphenylboronic acid, (4-Pentyloxyphenyl)boronic acid, 4-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-(N-Pentyloxy)phenylboronic acid, 4-Amyloxybenzeneboronic acid
OR7247-1G OR7247-25G OR7247-5G
APOSOR7247-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7247-1G APOSOR7247-25G APOSOR7247-5G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039035
CAS Number: 146449-90-3