Stampa…
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₄H₂₃BO₃
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00982004
CAS Number: 121554-09-4