Stampa…
4-Nonylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
OR7244-1G OR7244-5G
APOSOR7244-1GEA 158 EUR
APOSOR7244-1G APOSOR7244-5G
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formula: C₁₅H₂₅BO₂
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093070
CAS Number: 256383-45-6