4-(Morpholino)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7242-1G
OR7242-250MG
OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA
24.8
EUR
APOSOR7242-1G
APOSOR7242-250MG
APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₄BNO₃ Punto di fusione: 126…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095169 CAS Number: 186498-02-2 |