Stampa…
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7241-250MG OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-250MGEA 27.3 EUR
APOSOR7241-250MG APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Punto di fusione: 222…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319041
CAS Number: 223433-45-2