4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7236-1G
OR7236-250MG
APOSOR7236-1GEA
677
EUR
APOSOR7236-1G
APOSOR7236-250MG
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formula:
C₆H₈BNO₃ Peso molecolare: 152,9436 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01114676 CAS Number: 355004-67-0 |