2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₈BNO₃ Punto di fusione: 135…140 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02093044 CAS Number: 163105-89-3 |