Stampa…
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
OR7234-25G OR7234-5G OR7234-1G OR7234-10G
APOSOR7234-25GEA 101 EUR
APOSOR7234-25G APOSOR7234-5G APOSOR7234-1G APOSOR7234-10G
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₃
Peso molecolare: 202,02 g/mol
Punto di fusione: 311 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093087
CAS Number: 156641-98-4