Stampa…
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, (4-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7233-25G OR7233-5G
APOSOR7233-25GEA 169 EUR
APOSOR7233-25G APOSOR7233-5G
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165.983 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788426
CAS Number: 279262-11-2