Stampa…
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxymethylphenylboronic acid, (3-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7232-1G OR7232-250MG OR7232-5G
APOSOR7232-1GEA 150 EUR
APOSOR7232-1G APOSOR7232-250MG APOSOR7232-5G
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03412069
CAS Number: 142273-84-5