Stampa…
3,4,5-Trimethoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7231-100G OR7231-25G OR7231-500G
APOSOR7231-100GEA 98.6 EUR
APOSOR7231-100G APOSOR7231-25G APOSOR7231-500G
3,4,5-Trimethoxyaniline 98%
3,4,5-Trimethoxyaniline
Formula: C₉H₁₃NO₃
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008393
CAS Number: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4