Stampa…
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7230-1G OR7230-250MG OR7230-5G
APOSOR7230-1GEA 69.6 EUR
APOSOR7230-1G APOSOR7230-250MG APOSOR7230-5G
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03412110
CAS Number: 126617-98-9