5-Indoleboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
Formula:
C₈H₈BNO₂ Peso molecolare: 160.97 g/mol Punto di fusione: 170…175 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01319013 CAS Number: 144104-59-6 |