Stampa…
4-Indoleboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Indolylboronic acid, (1H-Indol-4-yl)boronic acid
OR7226-5G OR7226-1G
APOSOR7226-5GEA 469 EUR
APOSOR7226-5G APOSOR7226-1G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Peso molecolare: 160.97 g/mol
Punto di fusione: 184…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095175
CAS Number: 220465-43-0