Stampa…
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)benzeneboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)benzeneboronic acid, (4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
OR7225-1G OR7225-5G
APOSOR7225-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7225-1G APOSOR7225-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
Peso molecolare: 222,05 g/mol
Punto di fusione: 116…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02183525
CAS Number: 182281-01-2