Stampa…
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: B-[4-(Hexyloxy)phenyl]boronic acid, 4-n-Hexyloxybenzeneboronic acid
OR7222-1G OR7222-25G OR7222-5G
APOSOR7222-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7222-1G APOSOR7222-25G APOSOR7222-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₉BO₃
Peso molecolare: 222,09 g/mol
Punto di fusione: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039027
CAS Number: 121219-08-7