1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₃I Punto di ebollizione: 243 °C Densità: 1,468 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 106 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00052339 CAS Number: 35779-04-5 |