Stampa…
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
OR7215-25G OR7215-5G
APOSOR7215-25GEA 190 EUR
APOSOR7215-25G APOSOR7215-5G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Peso molecolare: 179,97 g/mol
Punto di fusione: 214…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093661
CAS Number: 121124-97-8
UN: 3261
ADR: 8,II