Stampa…
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7212-1G OR7212-5G
APOSOR7212-1GEA 128 EUR
APOSOR7212-1G APOSOR7212-5G
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂BNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039023
CAS Number: 178432-25-2